Learn More
Thermo Scientific™ Flasks con tratamiento para cultivo celular BioLite
Description
Disfrute de un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño, los matraces tratados con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ con tapón de filtro y opciones de tapón de sellado se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al tiempo que proporcionan una rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Sin ADN humano
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Specifications
Specifications
| N.º por caja | 25/Cs. |
| Tipo de producto | Matraz de cultivo celular |
| Revestimiento de superficie | Tratada para cultivo celular |
| Desechables | Sí |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del fondo | Plano |
| Tipo de tapón | Con ventilación |
| Área de cultivo | 225 cm2 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 70 mL |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.