Learn More
Thermo Scientific™ Flasks con tratamiento para cultivo celular BioLite
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las matraces tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite, que son estériles, apirógenas y no citoxicas.
Marca: Thermo Scientific™ 130332
96.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.01000kg
Descripción
Con una superficie tratada para cultivo celular estándar, los productos Thermo Scientific™ BioLite son una línea limitada de recipientes para cultivo celular para una amplia gama de tipos celulares.
• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Sin ADN humano
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Specifications
Poliestireno | |
Matraz de cultivo celular | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Plano | |
225 cm2 |
40 | |
Tratada para cultivo celular | |
Sí | |
Estéril | |
Cierre hermético | |
70 mL |