Learn More
Thermo Scientific™ Placas de micropocillos y multiplacas Biolite
Código de producto. 11835275
Click to view available options
N.° de pocillos:
6
12
24
48
96
Área de cultivo:
0,32 cm2
0,75 cm2
1,9 cm2
3,8 cm2
9,6 cm2
Volumen del pocillo (métrico):
0,2 mL
0,5 mL
1 ml
2 mL
3 mL
Conditionnement:
50 PCS
paquete de 50
Code produit. 11835275
Marque: Thermo Scientific™ 130188
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las placas tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™, que son estériles, apirógenas y no citoxicas.
Experimente un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño. Las placas con tapas tratadas con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al mismo tiempo que proporcionan rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• Estéril según ISO 11137, SAL 10- 6
• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,32 cm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 1/paq., 50/caja
Línea de productos Biolite
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Volumen del pocillo (métrico) 0,2 mL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 ml
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50
N.° por paquete 1/pack
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis