Learn More
Thermo Scientific™ Placas de micropocillos y multiplacas Biolite
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las placas tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™, que son estériles, apirógenas y no citoxicas.
Marca: Thermo Scientific™ 130185
52.76 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Experimente un rendimiento óptimo con amplias selecciones de tamaño. Las placas con tapas tratadas con cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite™ se adaptan a una multitud de necesidades experimentales al mismo tiempo que proporcionan rentabilidad para una amplia selección de aplicaciones en su rutina de cultivo celular.
• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
3,8 cm2 | |
Transparente | |
2 mL | |
Estéril | |
Plano | |
1 (En envase individual) |
Cierre transparente incluido | |
3 x 4 | |
Multiplaca | |
12 | |
Cultivo celular | |
50/caja |
Promotions
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.