Learn More
IBA Lifesciences BioLock Código de producto.: 15643608
IBA Lifesciences BioLock
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7139073 Tienda IBA Lifesciences Productos
50 mL, 50 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
Código de producto. 15643608
Marca: IBA Lifesciences 20205050
BioLock es una solución de bloqueo de la biotina para lisados y sobrenadantes de cultivo
BioLock es una solución de bloqueo de biotina lista para su uso que contiene la proteína de unión a la biotina tetramérica avidina. BioLock evita que la biotina y las proteínas biotiniladas se adhieran a Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™XT, mientras que la unión de Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II no se ve afectada.
La biotina y/o proteínas biotiniladas pueden reducir la capacidad de unión de Strep-Tactin™, así como de Strep-Tactin™XT, y están presentes en lisados celulares y medios de cultivo celular, especialmente de células de mamíferos o insectos. Por lo tanto, si las proteínas de fusión Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II de extractos o medios que contienen biotina están previstas para su purificación mediante cromatografía de afinidad Strep-Tactin™ o Strep-Tactin™XT, la biotina debe ser enmascarada mediante la adición de BioLock antes de su aplicación en la resina. 
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • No tóxico
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Tipo Solución de bloqueo
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
IBA Lifesciences BioLock >