Learn More
Sartorius™ Monitor Biosart™
Unidades de filtración microbiológicas y analíticas de rendimiento superior
Marca: Sartorius™ 16403-47-04----K
191.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
El sistema permite al usuario seleccionar el equipo y los consumibles óptimos para sus necesidades en materia de garantía de calidad. En el centro del sistema se encuentra un colector de acero inoxidable diseñado para alojar todo tipo de soportes de filtros y embudos. Nota importante: los filtros grises se vuelven negros al humedecerse. Sistema de bifurcación múltiple para recuento rutinario de colonias o partículas.
Specifications
Gris/blanco | |
48Pack. | |
2 capas de 24 | |
Monitor |
Estéril | |
48Pack. | |
48Pack. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius™ Monitor Biosart™ > Color: Gris/blanco
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction