Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante BIOShield™ 1000A
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Centrifugue de forma segura los tubos de uso frecuente hasta a 7164 x g en condiciones herméticas con el rotor basculante Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A.
Cuerpo del rotor, parabrisas, cubos, tapa de sellado y manual del rotor
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R
Recomendada para:
Separaciones de tubos de sangre, cultivos celulares y aplicaciones microbiológica
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos, que se venden en juegos de cuatro, se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de cestillos basculantes BIOShield 1000 con un acabado con revestimiento antifricción que facilita el giro |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 x 250 mL |
| RCF máx. | 7.164 x g |
| Vel. máx | 6.000 rpm |
| Radio (métrico) | 178 mm |
| Longitud máx. del tubo | 130 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 63 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F |
| Ángulo | 90° |
| Mostrar más |