Learn More
Agilent BioTek BioSpa 8 Automated Incubator
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17237909 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Incluye:
1 kit de alineación
Control y monitorización de CO2/O2, bandeja de agua y control de humedad, 1 kit de alineación
Código de producto. 17237909
Marca: Agilent BioTek BIOSPASN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The BioTek BioSpa live cell analysis system offers unique benefits for a wide variety of live cell imaging applications in up to 8 microplates or other labware. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • Automatización completa del flujo de trabajo sin supervisión que integra la preparación de muestras con detección/adquisición de imágenes para hasta 8 placas
  • Control y supervisión de temperatura y CO2/O2 en tiempo real, con supervisión de humedad que alivia los problemas comunes asociados con fallos del ensayo
  • El registro continuo de las condiciones ambientales y las notificaciones personalizadas permiten un seguimiento y análisis detallados del ensayo
  • La integración del sistema compacto cabe en la cabina de bioseguridad, proporcionando la máxima protección de ensayo celular
  • Software BioSpa sin complicaciones e integración simple para una implementación rápida con una curva de aprendizaje corta
  • Fácil acceso para limpieza, además de filtración HEPA y estación de manipulación de tapas
  • Procesamiento completamente automatizado durante hasta 2 semanas para ensayos de células vivas a largo plazo
  • Maneja microplacas de baja y alta densidad (microplacas de altura estándar de 6 a 1536 pocillos, con o sin tapas), placas de cultivo celular y Petri (60 mm y 35 mm) y matraces T25
  • El brazo robótico mueve la placa hacia y desde BioSpa 8 y el instrumento conectado; maneja las placas para abrir y cerrar la tapa
  • Compatible con Cytation 7, Cytation 5, Cytation 1, Synergy Neo2, Synergy H1, Epoch 2, EL406, 405 TS, 405 LS, MultiFlo FX
Aplicaciones:
  • Ensayos automatizados de células vivas: lavado, dispensación, imagen
  • Automatización de ELISA: lavar, dispensar, leer
  • Varios ensayos: Por ejemplo, ejecute ensayos de adquisición de imágenes de células vivas y mantenimiento celular en paralelo
  • Mediciones cinéticas automatizadas en varias microplacas en paralelo
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Operating Temperature Range (Metric) Ambiente hasta 45 °C
Certificaciones/conformidad Con marcado CE y TUV, cumple con RoHS
Fondo (imperial) 20,1 in
Fondo (métrico) 51 cm
Altura (imperial) 18,9 in
Altura (métrico) 48 cm
Humedad del 80 al 95%
Incluye 1 kit de alineación
Software BioSpa Softwate
Anchura (imperial) 27,2 in
Anchura (métrico) 69 cm
Tipo de producto Incubadora automatizada
Capacidad 8-plate