Learn More
Agilent BioTek Software de control de manipulación de líquidos
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
:
Software de LHC
Descripción
Includes
Software en CD, guía de instalación y 5 licencias
- Creación intuitiva de protocolos StepWise con un número ilimitado de métodos para la máxima flexibilidad
- Validación automática de protocolos para garantizar una seguridad sin errores
- Control de modo dual para crear y ejecutar protocolos desde el PC o descargar en el teclado del instrumento
- Protección de seguridad habilitada para protocolos descargados con LHC2 SECURE
- Informes de protocolos impresos e historial de protocolos automático
- Recordatorios de mantenimiento personalizados para un rendimiento continuado del instrumento en laboratorios con mucho trabajo
- Varios instrumentos controlados en paralelo, incluidas las integraciones de BioStack para el procesamiento por lotes sin supervisión
Compliance
Reglamento de la Food and Drug Administration (Agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.) 21 CFR Parte 11 (LHC Secure Edition)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR Parte 11 |
| Incluye | Software en CD, guía de instalación y 5 licencias |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadora táctil BioTek 405, lavadora 405 LS, lavadora de pocillo profundo ELx405 Select, dispensador de lavadora EL406 y dispensador MultiFlo |
| Tipo | Software para control de manipulación de líquidos |