Learn More
Agilent BioTek Sistemas completos de dispensación/residuos de lavadores de microplacas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15352384 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Incluye:
Frascos de 10 L
Sistema de residuos y de dispensación con frascos de 10l
Sistema de residuos y de dispensación con frascos de 4 l
Para utilizar con (equipo):
405 Touch Microplate Washer
Lavador de microplacas 405 LS, lavador de microplacas 405, 405 Touch Microplate Washer
Lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch, 405 Touch Microplate Washer
Tipo:
Sistema completo de dispensación/residuos
Sistema completo de dispensación/residuos de alto flujo
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15352384
Marca: Agilent BioTek 1170533
Varios sistemas disponibles para usar con lavadores de microplacas
  • Para usar con lavadores de microplacas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Sistema de residuos y de dispensación con frascos de 10l
Tipo Sistema completo de dispensación/residuos de alto flujo
Para utilizar con (equipo) Lavadores de microplacas 405 LS y 405 Touch, 405 Touch Microplate Washer