Learn More
Agilent BioTek Accesorios de portador de separación biomagnética de lavador
Permite una separación biomagnética de alta resistencia.
Marca: Agilent BioTek 7102216
Descripción
- Anillo magnético
- Externo
- Para la inserción en los portadores de separación biomagnética de lavadores
- Se tira de los gránulos al anillo de 4 zonas en el fondo del pocillo
Especificaciones
Imán de anillo de 96 pocillos | |
Lavador de microplacas 405 LS, Lavador de microplacas 405 Touch, Lavador de microplacas EL406, Arandela de microplacas ELX 405 Multiflo FX |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron