Learn More
Agilent BioTek Accesorios de portador de separación biomagnética de lavador
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16552252 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo:
Imán de anillo de 384 pocillos
Imán de anillo de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16552252
Marca: Agilent BioTek 7102215
Permite una separación biomagnética de alta resistencia.
  • Anillo magnético
  • Externo
  • Para la inserción en los portadores de separación biomagnética de lavadores
  • Se tira de los gránulos al anillo de 4 zonas en el fondo del pocillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Imán de anillo de 384 pocillos
Para utilizar con (equipo) lavadores de microplacas 405 ls, 405 touch, el406, elx405, multiflo™ fx, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Multiflo FX Microplate Washer