Learn More
IBA Lifesciences D-Biotina (no para aplicaciones de Strep-tag), almacenar en refrigerador 4'C IBA, IBA Lifesciences™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
Descripción
- La biotina es una vitamina del complejo B soluble en agua, también conocida como vitamina B7 o vitamina H. Se une a las bolsas de unión de biotina de la estreptavidina, Strep-Tactin™ y Strep-Tactin™XT con diferentes afinidades.
- Permite la elución eficaz de las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ de Strep-Tactin™XT, manteniendo al mismo tiempo la reutilización de la resina.
- Se puede utilizar para la preparación de tampón de elución Strep-Tactin™XT, tampón BXT.
- Además, la biotina se puede utilizar para la elución de proteínas biotiniladas de Strep-Tactin™, donde se une irreversiblemente a la resina. La estrep-Tactina™ no se puede regenerar en este tipo de aplicación.
Especificaciones
Cantidad | 5 g |
Para uso exclusivo en investigación.