Learn More
IBA Lifesciences Solución madre de biotina
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
:
100 mM
Descripción
- Solución de stock de biotina para preparar un tampón de disociación cuando se utiliza™ la tecnología de etiqueta Strep para células (Fab-TACS™/Nano-TACS™, estreptaver CD3/CD28™, estreptaver MHC I™).
- La adición de biotina provoca la rápida disociación de los reactivos de aislamiento de la superficie celular.
- Por tanto, se reciben células totalmente funcionales, de elevada pureza y no inducidas
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100 mM |
| Formulación | Disuelto en DPBS |
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
IBA Lifesciences Solución madre de biotina >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido