Learn More
Invitrogen™ Kit SuperBoost™ de tiramida Biotina XX, IgG de cabra anticonejo
Click to view available options
:
Kit SuperBoost™ de tiramida Biotina XX, IgG de cabra anticonejo
Descripción
La amplificación de la señal de la tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de elementos diana de baja abundancia en inmunocitoquímica fluorescente multiplexable (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Características:
- Alta sensibilidad para la detección de objetivos de bajo nivel o difíciles de detectar por imágenes fluorescentes
- Protocolo simple y detección utilizando filtros estándar
- Adecuado para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios y otros kits SuperBoost
- Requiere 10-100 veces menos anticuerpo primario que los experimentos estándar ICC/IHC/ISH
Ventajas:
- Mejora de poli-HRP: Varias enzimas HRP se conjugan con polímeros cortos mejorando la señal, que es varias veces mejor que la de los sistemas HRP normales
- Solución de parada de reacción: Incluye una solución de parada de HRP para detener la reacción de HRP
- Reducción del fondo: Incluir bloqueadores para la eliminación o reducción de la peroxidasa endógena y señales de fondo fluorescentes
Vida útil:
- Estable durante 6 meses tras la recepción
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Conjugado | Biotin-XX |
| Contenido del kit | Tampón de bloqueo (1X): 22,5 ml, anticuerpo secundario de cabra anticonejo, combinado con poli-HRP (1X): 22,5 ml, reactivo de tiramida Biotina-XX, peróxido de hidrógeno (solución estabilizada al 3 %): 28,5 ml, tampón de reacción (20X): 6 ml, solución de parada de reacción: 8 mg, dimetilsulfóxido |
| Suficiente para | 150 portaobjetos |
| Tipo de producto | Kit SuperBoost™ |