missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Biotinylated Human EGF R Protein, His,Avitag™
MALS verified
423.38€ - 1862.87€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005219.2 |
---|---|
Peso molecular | 72.3 kDa |
Fuente | Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession # P00533-1). |
Inmunógeno | Leu 25 - Ser 645 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15886627
|
ACROBiosystems
EGR-H82E3-200UG |
200 μg |
1862.87€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15896627
|
ACROBiosystems
EGR-H82E3-25UG |
25 μg |
423.38€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The epidermal growth factor receptor (EGFR; ErbB-1; HER1 in humans) is the cell-surface receptor for members of the epidermal growth factor family (EGF-family) of extracellular protein ligands. The epidermal growth factor receptor is a member of the ErbB family of receptors, a subfamily of four closely related receptor tyrosine kinases: EGFR (ErbB-1), HER2/c-neu (ErbB-2), Her 3 (ErbB-3) and Her 4 (ErbB-4). Mutations affecting EGFR expression or activity could result in cancer.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus, followed by an Avi tag. The protein has a calculated MW of 72.3 kDa. The protein migrates as 90-125 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Especificaciones
NP_005219.2 | |
Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession # P00533-1). | |
-20°C | |
EGF R | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
MABSol™ Biotin Labeled Proteins |
72.3 kDa | |
Leu 25 - Ser 645 | |
EGFR,ERBB,ERBB1,HER1,PIG61,mENA | |
Precision Avi | |
His Tag and Avi Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |