Learn More
Welch Ilmvac™ Sistema de aspiración de Biovac 106
Produktkod. 11856493 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Caudal:
15/ l/min
Förpackningsstorlek
cada uno
Produktkod. Caudal unitSize
11856493 15/ l/min cada uno
1 missing translation for 'options'
Produktkod. 11856493
missing translation for 'mfr': Welch Ilmvac™ 112037
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utilice este aspirador para la aspiración y eliminación de líquidos en aplicaciones de bioquímica, microbiología y cultivo celular. Los sistemas de aspiración de Biovac 106 de Welch Ilmvac™ son ideales para la aspiración precisa de líquidos químicos, biológicos y médicos.
  • Sistema de aspiración y filtración
  • Incluye pipeta portátil HandVac
  • Receptor de recogida en autoclave
  • Parada de flujo automática y filtro hidrófobo en línea
  • Disponible con receptor de recogida de vidrio de 2 litros 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Modelo Sistema de aspiración de Biovac 106
Peso (métrico) 8 kg
Caudal 15/ l/min
Tipo de bomba Sistema de aspiración
Presión máxima < 100 mbar
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.