Learn More
Welch™ Sistema de aspiración de líquidos BioVac106
Sistema de aspiración BioVac 106 con tarro de polipropileno de 4 l.
2525.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 357 x 277 mm |
Nivel de ruido | 45 dB |
Peso (imperial) | 17,6 lb |
Peso (métrico) | 8 kg |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15377780
|
Welch™
112037-02 |
Medidor y regulador, tarro de 4 l |
2525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Con el BioVac 106, los fluidos se pueden eliminar de forma sencilla y muy precisa desde portaobjetos, placas de Petri, recipientes para cultivo celular, etc., utilizando diferentes pipetas o puntas de vidrio y pipetas Pasteur que se pueden conectar fácilmente a la pipeta de HandVac.
- El Biovac 106 se enciende y se apaga directamente en el dispositivo o en el interruptor de pedal disponible de forma opcional.
- Una válvula de flotación impide que el frasco se llene en exceso y protege la bomba. Un filtro hidrófobo en línea proporciona una protección adicional.
- Una amplia gama de accesorios permite al usuario personalizar el Biovac 106 en función de sus necesidades específicas.
Especificaciones
Marcado CE | |
45 dB | |
8 kg | |
50/60 Hz | |
100 mbar |
145 x 357 x 277 mm | |
17,6 lb | |
Aspiración de líquidos biológicos, médicos y de fluidos, aspiración de cultivos celulares, eliminación de fluidos biológicos y médicos, enjuague de cultivos de muestras | |
Sistema de vacío | |
115/230 V |