Learn More
Biochrom Biowave 3
Código de producto. 16610864
Change view
Click to view available options
Incluye:
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth, impresora en serie integrada
Espectrofotómetro, impresora en serie integrada
Interfaz:
Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC
Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth
Impresora incluida:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Interfaz Impresora incluida unitSize
16610864 Espectrofotómetro Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC No cada uno
17293054 Espectrofotómetro, impresora en serie integrada Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC Sí cada uno
17203064 Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth No cada uno
17213064 Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth, impresora en serie integrada Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth Sí cada uno
4 options
Código de producto. 16610864
Marca: Biochrom 80300732
The Biowave 3 offers all the capabilities of a research grade spectrophotometer with a robust design and a reasonable cost make it great for students.
  • Espectrofotómetro UV Vis con un ancho de banda de 5 nm
  • Incluye un puerto USB para la recopilación de datos
  • Metodologías de ciencias de la vida preprogramadas, incluidas la cuantificación de ácidos nucleicos (ADN, ARN y oligonucleótidos), ensayos de proteínas y mediciones de densidad de cultivos celulares (OD600)
  • Análisis de ácidos nucleicos para la comprobación de la pureza
  • Capacidad de bajo volumen para su uso con cubetas de microvolumen
  • Nueva óptica con una fuente de xenón para una vida útil larga de la lámpara y bajo coste de funcionamiento
  • Elija incluir una impresora en serie integrada, conectividad Bluetooth o ambas
  • Ligero y apilable para su almacenamiento
  • El espectrofotómetro tiene una garantía de 2 años y la lámpara flash de xenón tiene una garantía de 3 años
  • IQ/OQ disponible
Especificaciones
Altura del centro del haz 15 mm
Fondo (imperial) 15,3 in
Fondo (métrico) 390 mm
Tipo de detector Matriz CMOS doble
Pantalla Graphic LCD
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos Biowave 3
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Tensión 100/115/220/230 V
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría UV/Vis
Para utilizar con (equipo) Cubetas de microvolumen
Altura (imperial) 3,9 in
Altura (métrico) 100 mm
Incluye Espectrofotómetro
Interfaz Pantalla grande, interfaz de usuario de botón, puerto USB, PC mediante software PVC
Monocromador Rejilla plana
Ruido ± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS
Linealidad fotométrica ± 1,3 % o ± 0,008 A, lo que sea mayor (a 546 nm)
Intervalo fotométrico De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T
Repetibilidad fotométrica ± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm)
Impresora incluida No
Forma Round
Luz difusa < 0,5 %T 340 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Repetibilidad de longitud de onda ± 1 nm
Peso (imperial) 6,6 lb
Peso (métrico) 3 kg
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 260 mm