Learn More
Biperiden hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16441656
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16441656
Marca: Medchem Express HY13204
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Biperiden (KL 373) hydrochloride is a non-selective muscarinic receptor antagonist that competitively binds to M1 muscarinic receptors, thereby inhibiting acetylcholine and enhancing dopamine signaling in the central nervous system. Biperiden hydrochloride has the potential for the research of Parkinson's disease and other related psychiatric disorders.
Biperiden (KL 373) hydrochloride is a non-selective muscarinic receptor antagonist that competitively binds to M1 muscarinic receptors, thereby inhibiting acetylcholine and enhancing dopamine signaling in the central nervous system. Biperiden hydrochloride has the potential for the research of Parkinson's disease and other related psychiatric disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biperiden hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1235-82-1
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30ClNO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo KL 373 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (57.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1CC2C=CC1C2)(CCN3CCCCC3)C4=CC=CC=C4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 347.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.92
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.