Learn More
Cloruro de bifenil-4-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491698
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11491698
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13956.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14002-51-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Biphenyl-4-carbonyl chloride was used in the preparation of a novel thiourea compound, N-(6-methyl pyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamide. It was also used in the preparation of 5-CF3-oxazole analog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluoromethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de bifenil-4-carbonilo se ha utilizado en la preparación de un nuevo compuesto de tiourea, N-(6-metil piridin-2-il-carbamotioil)bifenil-4-carboxamida. También se ha utilizado en la preparación del análogo de 5-CF3-oxazol, el ácido 2-{4-[2-(2-bifenil-4-il-5-trifluorometil-oxazol-4-il)-etoxi]-fenoxi}-2-metil-propiónico.
Solubilidad
Hidrólisis en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidante, bases y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14002-51-8
Fórmula molecular C13H9ClO
Peso molecular (g/mol) 216.66
Número MDL MFCD00000692
Clave InChI JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
PubChem CID 84151
Nombre IUPAC cloruro de 4-fenilbenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biphenyl-4-carbonyl chloride
Punto de fusión 110°C to 115°C
Punto de ebullición 160°C (2 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 472842
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolysis in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.67
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Biphenyl-4-carbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: [1,1-Biphenyl]-4-carbonyl chloride