Learn More
Bifenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
18.99€ - 157.79€
CAS 92-52-4
Fórmula molecular C12H10
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00003054
Clave InChI ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bifenilo, fenilbenceno, difenilo, 1,1'-difenilo, bibenceno, limoneno, xeneno, tetrosina li, tetrosin ly, carolid al
PubChem CID 7095
ChEBI CHEBI:17097
Nombre IUPAC 1,1'-bifenilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10469010
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
106252500
250 g Frasco de plástico
18.99€
250 g
10224180
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
106250010
1 kg Frasco de plástico
44.92€
1 Kg
10686744
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
106250050
5 kg Tambor de plástico
157.79€
5 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
92-52-4
154.21
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
7095
1,1'-bifenilo
C12H10
MFCD00003054
bifenilo, fenilbenceno, difenilo, 1,1'-difenilo, bibenceno, limoneno, xeneno, tetrosina li, tetrosin ly, carolid al
CHEBI:17097
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Bifenilo
98.5
De 68.0 °C a 72.0 °C
255.0 °C
Auténtico
C12H10
MFCD00003054
15, 3344
Solubilidad en agua: insoluble.
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
154.21
CHEBI:17097
99 %
92-52-4
100.0
Blanco a amarillo
113 °C
98.5% min. (GC)
C6H5C6H5
05, 578
bifenilo, fenilbenceno, difenilo, 1,1'-difenilo, bibenceno, limoneno, xeneno, tetrosina li, tetrosin ly, carolid al
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
1,1'-bifenilo
7095
154.21
Polvo cristalino, cristales o copos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H: Provoca irritación cutánea. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-163-5
Nombre del producto
  • Biphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.