Learn More
Tocris Bioscience™ BIRB 796
High affinity and selective p38 kinase inhibitor
167.00€ - 610.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-[3-(1,1-Dimethylethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N′-[4-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]-1-naphthalenyl]urea |
---|---|
CAS | 285983-48-4 |
Sinónimo | Doramapimod |
Objetivo | p38 Inhibitors |
Fórmula molecular | C31H37N5O3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18757996
|
Tocris Bioscience™
5989/10 |
10 mg |
167.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18737196
|
Tocris Bioscience™
5989/50 |
50 mg |
610.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
High affinity and selective p38 kinase inhibitor (Kd = 50-100 pM). Exhibits no significant inhibition on a panel of related kinases. Inhibits LPS-induced TNFα production in human PBMCs and whole blood (IC50 values are 21 and 960 nM, respectively). Also inhibits JNK2α2 and c-Raf-1 (IC50 values are 98 nM and 1.4 μM, respectively). Cell permeable.Especificaciones
N-[3-(1,1-Dimethylethyl)-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N′-[4-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]-1-naphthalenyl]urea | |
Doramapimod | |
C31H37N5O3 | |
0.98 |
285983-48-4 | |
p38 Inhibitors | |
527.66 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.