Learn More
Tetrafluoroborato de bis(1,5-ciclooctadieno)iridio(I), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11358198
Tetrafluoroborato de bis(1,5-ciclooctadieno)iridio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358198
500 mg
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Código de producto. 11358198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039414.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35138-23-9
Fórmula molecular C16H24BF4Ir
Peso molecular (g/mol) 495.39
Número MDL MFCD00079664
Clave InChI NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, ir cod 2 bf4, bis cyclooctadiene iridium i tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene iridium centn tetrafluoroborate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; tetrafluoroborate, iridium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene tetrafluoroborate, iridium 1+ bis 1,5-cyclooctadiene, z,z-tetrafluoroborate
PubChem CID 5702646
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; tetrafluoroborato
SMILES [Ir+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Soluble in chloroform, methylene chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.4
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteE09T030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039414.03,039414.ME
Número de loteS23C011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039414.03,039414.ME
Número de loteE24W029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039414.ME
Número de loteE22K09 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039414.ME
Número de loteM13C049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number039414.03,039414.ME
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tetrafluoroborato de bis(1,5-ciclooctadieno)iridio(I), Thermo Scientific Chemicals >