Learn More
Bis(1,5-ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694653
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35138-22-8
Fórmula molecular C16H24BF4Rh
Peso molecular (g/mol) 406.08
Número MDL MFCD00075045
Clave InChI NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;rodio;tetrafluoroborato
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Punto de fusión 210.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [Rh(cod)2]BF4
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.08
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.