Learn More
Bis(2,2,6,6-tetrametil-3,5-heptanodionato)plomo(II), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II) |
| Punto de fusión | 126°C to 128°C |
| Punto de ebullición | 134°C (0.1 mmHg)(sublimation) |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3467 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 573.75 |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
- Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lead(II)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .