Learn More
Clorhidrato de bis(2-cloroetil)amina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438630
Click to view available options
100g; frasco de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Nombre de nota 98%
CAS 821-48-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C to 215°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C4H9Cl2N·HCl
Fórmula lineal (ClCH2CH2)2NH·HCl
Número MDL MFCD00012515
Cantidad 100 g
Sinónimo bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in alcohols,insoluble in toluene and acetone
Clave InChI YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCl)NCCCl.Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 178.49
PubChem CID 522769
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.