Learn More
Bis[2-(diisopropilfosfino)etil]amina, 10 % p/p solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis[2-(diisopropilfosfino)etil]amina actúa como ligando y forma complejos con el rutenio, que se utiliza en la deshidrogenación del etanol.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes y el oxígeno.
La bis[2-(diisopropilfosfino)etil]amina actúa como ligando y forma complejos con el rutenio, que se utiliza en la deshidrogenación del etanol.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes y el oxígeno.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis[2-(diisopropylphosphino)ethyl]amine |
Densidad | 0.884 |
Fórmula lineal | ([(CH3)2CH]2PCH2CH2)2NH |
Índice de refracción | 1.418 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2924 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.42 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10% w/w soln. in THF |