Learn More
Cloruro de bis[2-(difenilfosfino)etilo]amonio, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is involved in the Synthesis of the new chiral aminodiphosphine ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Participa en la síntesis de los nuevos ligandos quirales de aminodifosfina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
Participa en la síntesis de los nuevos ligandos quirales de aminodifosfina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride |
Punto de fusión | 175°C to 180°C |
Fórmula lineal | [(C6H5)2PCH2CH2]2NH2Cl |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.95 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |