Learn More
Bis[(2r,5r)-1-(2-[(2r,5r)-2,5-dimetil-1-fosfolanil]fenil)-2,5-dimetilfosfolano 1-óxido]cobre(i) triflato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[(2R,5R)-1-(2-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]phenyl)-2,5-dimethylphospholane 1-oxide]copper |
| Color | Marrón a blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 857.34 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |