Learn More
Bis-acrylamide (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- La bisacrilamida es un agente de entrecruzamiento utilizado en la preparación de geles de poliacrilamida para electroforesis
- Sin ARNasa, ADNasa ni proteasas
- Especificado y probado para su uso en electroforesis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Absorbancia | 0.2 AU max., 0.2 max. (1% solution) at 290nm |
Nombre del producto químico o material | Bis-Acrylamide |
Forma física | Sólido |
Punto de fusión | 300°C |
Color | Blanco |
pH | 5 |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥95 % |
ADNasa | Sin ADNasa |
Fórmula lineal | CH2CHCONHCH2NHCOCHCH2 |