Learn More
Bis(benzonitrilo)dicloroplatino(II), 40% mínimo de Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336707
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II) is used as a catalyst for asymmetric hydroformylation reactions, allylation reactions, cyclopropanation reactions, hydrosilylation reactions and carbene insertion into O-H bonds of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14873-63-3
Fórmula molecular C14H10Cl2N2Pt
Peso molecular (g/mol) 472.23
Número MDL MFCD00013125
Clave InChI FMBJZWFXNZMJPC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichlorobis benzonitrile platinum ii, bis benzonitrile dichloroplatinum, bis benzonitrile dichloroplatinum ii, cis-bis benzonitrile dichloroplatinum ii, benzonitrile; dichloroplatinum, ptcl2 phcn 2, dichlorobis benzonitrile platinum, dichloro-bis-benzonitrile platinum ii, dichlorobis benzonitrile ;platinum ii ;, bis benzonitrile dichloroplatinate ii
PubChem CID 6093685
Nombre IUPAC benzonitrilo; dicloroplatino
SMILES Cl[Pt++]Cl.N#CC1=CC=CC=C1.N#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Slightly soluble in acetone, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 40% mín.
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .