Learn More
Bis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]dicloropaladio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 12675117
Bis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]dicloropaladio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12675117
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 12675117
Marca: Thermo Scientific Acros 447890010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887919-35-9
Fórmula molecular C32H56Cl2N2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 708.08
Número MDL MFCD09265123
Clave InChI DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine dichloropalladium ii, pd amphos cl2, pdcl2 amphos 2, a-taphos 2pdcl2, dichlorobis di-tert-butyl 4-dimethylaminophenyl phosphine palladium ii, alpha-taphos 2pdcl2, bis 4-di-tert-butylphosphino-n,n-dimethylbenzenamine palladium dichloride
PubChem CID 11714597
Nombre IUPAC 4-diterc-butilfosfanil-N,N-dimetilanilina; dicloropaladio
SMILES Cl[Pd]Cl.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]dichloropalladium
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 708.07
Porcentaje de pureza 95%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459340 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2024 Catalog Number447890050,447890010
Número de loteA0397766 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
Número de loteA0404961 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
Número de loteA0417386 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
Número de loteA0416186 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number447890050,447890010
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis¢di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine!dichloropalladium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bis[di-terc-butil(4-dimetilaminofenil)fosfina]dicloropaladio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >