Learn More
Bis(dibencilidenacetona) paladio(0), polvo rojo-marrón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
11317547 1 g 1 g
11337547 0.25 g 0.25 g
11327547 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11317547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012764.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32005-36-0
Fórmula molecular C34H28O2Pd
Peso molecular (g/mol) 575.02
Número MDL MFCD00051942
Clave InChI UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Sinónimo bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
PubChem CID 6505921
Nombre IUPAC (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio
SMILES [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(dibenzylideneacetone) palladium(0)
Punto de fusión 135°C (decomposition)
Color Rojo a marrón
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in CH2Cl2,CHCl3 and benzene.Soluble in dichloromethane,chloroform,1,2-dichloroethane,acetone,acetonitrile and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 575
Forma física Polvo