Learn More
Bis(pinacolato)diboro, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
63.21€ - 297.48€
CAS | 73183-34-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H24B2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 253.94 |
Número MDL | MFCD00799570 |
Clave InChI | IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u |
PubChem CID | 2733548 |
Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,3,2-dioxaborolano |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11302887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16088.03 |
1 g |
63.21€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11312887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16088.06 |
5 g |
128.64€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11322887
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16088.14 |
25 g |
297.48€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bis(pinacolato)diboron is a reagent used for the cis-vicinal diborylation of acetylenes and olefins with platinum catalysis. It acts as a substrate used in a new palladium-catalyzed cyclization of 1,6-enynes leading to homoallylic alkylboronates. It is used as a condensation agent in the preparation of poly(arylene)s. It plays an essential role in Suzuki reaction and used as matrix metallo-proteinase (MMP-2) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl bis(pinacolato)diboro es un reactivo utilizado para la diborilación cis-vicinal de acetilenos y olefinas con catálisis de platino. Actúa como sustrato en una nueva ciclización catalizada por paladio de 1,6-eninos que conduce a alquilboronatos homoalílicos. Se emplea como agente de condensación en la preparación de poli(xileno)s. Desempeña un papel esencial en la reacción de Suzuki y se utiliza como inhibidor de la metaloproteinasa de la matriz (MMP-2).
Solubilidad
Soluble en tetrahidrofurano, diclorometano, tolueno, hexano y heptano. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
73183-34-3 | |
253.94 | |
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N | |
2733548 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C12H24B2O4 | |
MFCD00799570 | |
bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u | |
4,4,5,5-tetrametil-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,3,2-dioxaborolano |
Especificaciones
Bis(pinacolato)diboron | |
133°C to 139°C | |
MFCD00799570 | |
bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u | |
IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tetrametil-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,3,2-dioxaborolano | |
2733548 | |
≥98% |
73183-34-3 | |
C12H24B2O4 | |
7703552 | |
Soluble in tetrahydrofuran,dichloromethane,toluene,hexane and heptane. Insoluble in water. | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
253.94 | |
253.94 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.