Learn More
(-)-Bis[(S)-1-feniletil]amina, ChiPros™, 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11496190
(-)-Bis[(S)-1-feniletil]amina, ChiPros™, 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496190
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11496190
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27106.14
Solicitar formato a granel o personalizado
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine is used as a chiral resolution reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (-)-bis[(S)-1-feniletil]amina se utiliza como reactivo de resolución quiral en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56210-72-1
Fórmula molecular C16H19N
Peso molecular (g/mol) 225.335
Número MDL MFCD00243087
Clave InChI NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Sinónimo --bis s-1-phenylethyl amine, s-bis s-1-phenylethyl amine, unii-5d97t2y7wu, bis s-1-phenylethyl amine, 1s-1-phenyl-n-1s-1-phenylethyl ethanamine, bis 1s-1-phenylethyl amine, s,s-di 1-phenylethyl amineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6994958
Nombre IUPAC (1S)-1-fenil-N-[(1S)-1-feniletil]etanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Punto de ebullición 98°C (0.3 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.34
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10224410 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2024 Catalog NumberH27106.06,H27106.03,H27106.14
Número de lote10224410 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH27106.06,H27106.03,H27106.14
Número de lote10199063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH27106.06,H27106.03,H27106.14
Número de lote10211468 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH27106.06,H27106.03,H27106.14
Número de lote10151888 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH27106.06,H27106.03,H27106.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
(-)-Bis[(S)-1-feniletil]amina, ChiPros™, 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals >