Learn More
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10628922
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10628922
100 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10628922
Marca: Thermo Scientific Acros 363501000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53199-31-8
Fórmula molecular C24H54P2Pd
Peso molecular (g/mol) 511.06
Número MDL MFCD03094580
Clave InChI MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Punto de fusión 258.0°C to 272.0°C
Color Marrón anaranjado a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Pd)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC paladio; triterc-butilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >