Learn More
Bis(trifluorometanosulfonil)imida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10712024
Bis(trifluorometanosulfonil)imida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712024
1 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10712024
Marca: Thermo Scientific Acros 387600010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82113-65-3
Fórmula molecular C2HF6NO4S2
Peso molecular (g/mol) 281.16
Número MDL MFCD00214154
Clave InChI ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, trifluoromethanesulfonimide, unii-c7r849vm9l, bis trifluoromethanesulfonyl imide, bistrifluoromethanesulfonimide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, bis trifluoromethane sulfonimide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl imide, n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amine
PubChem CID 157857
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Punto de fusión 52°C to 56°C
Color Marrón a incoloro
Punto de ebullición 90°C to 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/09/2024 Catalog Number387600010,387600250,387600050
Número de loteA0459475 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Catalog Number387600010,387600250,387600050
Número de loteA0441294 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number387600010,387600250,387600050
Número de loteA0455540 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number387600010,387600250,387600050
Número de loteA0451026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number387600010,387600250,387600050
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bis(trifluorometanosulfonil)imida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >