Learn More
Bis(trimetilsililo)carbodiimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10006862
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1000-70-0
C7H18N2Si2
186.4
MFCD00051538
KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
70473
N,N'-bis(trimetilsililo)metanodiimina
C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
1000-70-0
C7H18N2Si2
186.4
MFCD00051538
KSVMTHKYDGMXFJ-UHFFFAOYSA-N
bis trimethylsilyl carbodiimide, carbodiimide, bis trimethylsilyl, n,n'-methanediylidenebis 1,1,1-trimethylsilanamine, silanamine, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethyl, 1,3-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-bis trimethylsilyl carbodiimide, n,n'-methane tetraylbis 1,1,1-trimethylsilanamine, carbodiimide, bis trimethylsilyl-7ci,8ci, n,n'-methanetetraylbis 1,1,1-trimethylsilylamine
70473
N,N'-bis(trimetilsililo)metanodiimina
C[Si](C)(C)N=C=N[Si](C)(C)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Punto de fusión -23°C
Color Beige a amarillo o blanco
Densidad 0.8210g/mL
Punto de ebullición 164°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.821
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos