Learn More
Diacetato de bis(trifenilfosfina)paladio(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
65.22€ - 263.31€
CAS | 14588-08-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C40H36O4P2Pd |
Peso molecular (g/mol) | 749.09 |
Número MDL | MFCD00010013 |
Clave InChI | YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | bis triphenylphosphinepalladium acetate |
PubChem CID | 73357379 |
Nombre IUPAC | paladio(2+); trifenilfosfanio; diacetato |
SMILES | CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10092790
|
Thermo Scientific Acros
209270010 |
1 g | Frasco de vidrio |
65.22€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10511081
|
Thermo Scientific Acros
209270050 |
5 g | Frasco de vidrio |
263.31€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
14588-08-0 | |
749.09 | |
YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L | |
73357379 | |
CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C40H36O4P2Pd | |
MFCD00010013 | |
bis triphenylphosphinepalladium acetate | |
paladio(2+); trifenilfosfanio; diacetato |
Especificaciones
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate | |
14588-08-0 | |
Amarillo | |
14% min. (Pd) | |
[(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2 | |
bis triphenylphosphinepalladium acetate | |
CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
749.09 | |
749.08 | |
Polvo |
99% | |
136.0°C | |
Auténtico | |
C40H36O4P2Pd | |
MFCD00010013 | |
YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L | |
paladio(2+); trifenilfosfanio; diacetato | |
73357379 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 238-628-4
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate