Learn More
Bis-Tris, Fisher BioReagents
Código de producto. 10041463
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Agente tamponador de uso habitual
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 5,8 a 7,2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-Tris
CAS 6976-37-0
Punto de fusión 103°C
Color Blanco
pH 8.8 to 9.6
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Identificación Pass Test
Fórmula molecular C8H19NO5
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor Negligible
Sinónimo 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2?,2?-nitrilotriethanol, 2, 2-Bis(hydroxymethyl)-2, 2?, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 209.242
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.