Learn More
Marrón de Bismarck Y, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Plasma stain for mucins, cartilage and goblet cellsBismarck Brown Y is used for staining mucine, cartilage and goblet cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción de plasma para mucinas, cartílagos y células del goblet. El marrón de Bismarck Y se utiliza para teñir mucina, cartílago y células del goblet.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol y cellosolve. Insoluble en acetona, tetracloruro de carbono y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
Tinción de plasma para mucinas, cartílagos y células del goblet. El marrón de Bismarck Y se utiliza para teñir mucina, cartílago y células del goblet.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol y cellosolve. Insoluble en acetona, tetracloruro de carbono y benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bismarck Brown Y |
Índice Merck | 14,1253 |
Información de solubilidad | Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.32 |
Olor | Odorless |
Cantidad | 100 g |