Learn More
Óxido de nitrato de hidróxido de bismuto, Bi2O3 79 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358448
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11358448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040476.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Esmaltes cerámicos y fundentes de esmalte
It is used pharmaceutically in wound dressing, ointment component and as an antiacid. In cosmetics it is used as a cosmetic white pigment. Used in Ceramic glazes and enamel fluxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1304-85-4
Número MDL MFCD00064844
Sinónimo Bismuth subnitrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth hydroxide nitrate oxide
Punto de fusión 260°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Número UN UN1477
Índice Merck 14,1284
Información de solubilidad Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 1461.98
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bi2O3 79% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.04 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth hydroxide nitrate oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .