missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Patrón de bismuto para ICP e ICP-MS, 10 mg/l de Bi en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka E1368-100ML

Detalles adicionales : Peso : 0.10100kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III

Código de producto. 16694104

  • 91.29€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

Especificaciones

Especificaciones

Bismuth ICP and ICP-MS Standard
1.01 g/cm3
100 mL
Estándares para ICP e ICP-MS
<2
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales