Learn More
Nitrato de bismuto(III) hidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11380869 25 g 25 g
11370869 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11380869
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010657.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10361-44-1 | BiN3O9 | 394.99 g/mol
It is used in electronic ceramics and fluorescent paints. It is employed as an oxidant for selective oxidation of sulfides to sulfoxides, as a nitrating reagent for synthesizing nitro aromatic compounds, and as a precursor for Dragendorff reagent for use in TLC stain and for testing the presence of alkaloids. On silica gel support, it has been reported to be an efficient catalyst for the Biginelli reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10361-44-1
Fórmula molecular BiN3O9
Peso molecular (g/mol) 394.99
Número MDL MFCD00003460
Clave InChI PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1
PubChem CID 107711
Nombre IUPAC bismuth(3+) trinitrate
SMILES [Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth(III) nitrate hydrate
Punto de fusión 30°C (decomposition)
Color Incoloro a blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1477
Índice Merck 14,1271
Información de solubilidad Slightly soluble in water; soluble in acetone,acetic acid,and glycerol. Insoluble in ethyl acetate and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.99 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .