Learn More
Lingote de bismuto plomo estaño cadmio (metal de Wood), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357528
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
Código de producto. 11357528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033218.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8049-22-7 | Cd12Sn2 | 1586.388 g/mol
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8049-22-7
Fórmula molecular Cd12Sn2
Peso molecular (g/mol) 1586.388
Número MDL MFCD00198175
Clave InChI OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
Nombre IUPAC cadmio;estaño
SMILES [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Color Gris
Punto de fusión 71°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formulario Lingote, aleación fusible
Notas del porcentaje del ensayo (Metal de Wood)
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lead, Cadmium