Learn More
Masa eutéctica de estaño bismuto, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371819
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11371819
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012480.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bismuth Tin eutectic lump
Punto de fusión 138°C
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Bi:Sn; 58:42 wt%
Cantidad 100 g
Formulario Masas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00143771
Porcentaje de pureza 99.95%