Learn More
BRAND™ Frascos BISTABIL™ para buretas automáticas
Frasco de boca estrecha con casquillo de tubo
Marca: BRAND™ 126965
31.84 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.02600kg
Descripción
Especificaciones
2000 ml | |
Vidrio sodocálcico transparente | |
Frasco lavador | |
Buretas automáticas |