Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de antígenos de poliomavirus BK
Micromatriz de antígenos de poliomavirus BK con 1836 péptidos específicos de virus impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.002.001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Antígeno T pequeño, antígeno T grande, proteínas principales de cápside VP1, VP2 y VP3
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
- Número de péptidos: 1836 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril |
2 copias de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO | |
Vidrio microscópico | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
75,4 x 25 mm |