Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica de la serie 6400 de color negro
Click to view available options
Longitud (imperial):
984 ft
984 ft
Anchura (imperial):
1,57 in
3,27 in
Diámetro (imperial):
1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Compatibilidad de la impresora:
- BBP81
- Brady BBP11
- Brady 200MVP Plus
- Brady 2461
- Brady 300MVP Plus
- Brady 300X-Plus II
- Brady 3481
- Brady 360X-Plus II
- Brady 600X-Plus II
- Brady 6441
- PAM 3000
- Tagus T200
- Tagus T300
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Printer Ribbon |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | BBP™81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, impresora Brady PR Plus, impresora Brady PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 984 ft |
| Anchura (imperial) | 1,57 in |
| Longitud (métrico) | 299,9 m |
| Anchura (métrico) | 40 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 2,54 cm |
| Mostrar más |